Learn More
Thermo Scientific™ Multipiastre Nunc™ senza trattamento
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con le multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
Marca: Thermo Scientific™ 150239
209.34 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.82500kg
Descrizione
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
- Flat-bottom round wells, with lid
- Excellent optical properties
- Raised well rims to lower the risk of cross-contamination
- Lid with notched corners for good fit and easy orientation
- Non-pyrogenic
Specifica
Multipiastra | |
6 | |
Sterili | |
Flat Bottom (F-well) | |
75 | |
128 mm |
3 mL (Well) | |
3 ml | |
Non trattata | |
Lid | |
1 | |
86 mm |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.