Learn More
Thermo Scientific™ Multipiastre Nunc™ senza trattamento
Click to view available options
No. of Wells:
4
6
12
24
48
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 75
Descrizione
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
- Flat-bottom round wells, with lid
- Excellent optical properties
- Raised well rims to lower the risk of cross-contamination
- Lid with notched corners for good fit and easy orientation
- Non-pyrogenic
Specifica
Specifica
| Product Type | Multipiastra |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 1 mL (Well) |
| No. of Wells | 4 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1 ml |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Include | Lid |
| N. per custodia | 120 |
| N. per confezione | 4 |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.