Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Cell Culture Inserts in Multi-Well Plates
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
3 μm
8 μm
Tipo di piatto:
12-Well Plate
24-Well Plate
6-Well Plate
Multipiastra
Area di coltura:
0.47 cm2
0.47 cm²
1.13 cm2
3.14 cm2
4.1 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Features:
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-treated and tested for cell attachment
- Tabs provide better grip and easy handling
- Nontoxic and nonpyrogenic
Ordering Information:
Packed in resealable bags
Specifications
Specifications
| Descrizione | Polycarbonate Cell Culture Inserts with 8 micron pore size in 24-well plate |
| Inserti per piastra | 12 |
| Area di coltura | 0.47 cm2 |
| Materiale | Polycarbonate (Membrane) |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 0.5 mL |
| Densità poro | <0.85 x 105 pores/cm2 |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Tipo | Culture Insert |
| Da utilizzare con | Multidish 24 |
| N. per confezione | 12 |
| Show More |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.