Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Cell Culture Inserts in Multi-Well Plates
Codice prodotto. 10236103
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
3 μm
8 μm
Tipo di piatto:
12-Well Plate
24-Well Plate
6-Well Plate
Multipiastra
Area di coltura:
0.47 cm2
0.47 cm²
1.13 cm2
3.14 cm2
4.1 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10236103
Marca: Thermo Scientific™ 140656
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Features:
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-treated and tested for cell attachment
  • Tabs provide better grip and easy handling
  • Nontoxic and nonpyrogenic
Ordering Information:
Packed in resealable bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Polycarbonate Cell Culture Inserts with 8 micron pore size in 12-well plate
Inserti per piastra 12
Area di coltura 1.13 cm2
Materiale Polycarbonate (Membrane)
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.1 mL
Densità poro <0.85 x 105 pores/cm2
Dimensione del poro 8 μm
Tipo Culture Insert
Da utilizzare con Multidish 12
N. per confezione 12
N. per custodia 48
Tipo di piatto 12-Well Plate
Colore Clear
Trattamento superficiale Cell culture-treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 12
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.