Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
Codice prodotto. 13420297
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tipo di imballaggio:
Bulk packed, 25/bag
Bulk packed, 50/bag
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 13420297
Marca: Thermo Scientific™ 170358
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™.
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™. Queste precise pipette in plastica monouso vengono fornite con tappo e sterilizzate.
Caratteristiche
  • 100% polistirene vergine per la massima trasparenza
  • Con certificazione di apirogenicità
  • Graduazioni con contrassegni di scala di facile lettura
  • Puntale antigoccia per la precisione della pipetta
  • Confezione con codifica a colori per facilitare l'ordinamento e la selezione del formato corretto
  • Confezionate singolarmente; carta/plastica o pellicola in plastica; facile apertura a strappo o a perforazione
  • Sfuse per un uso frequente e per ridurre gli sprechi di imballaggio
  • Pipetta corta con design ergonomico, per l'uso sotto una cappa laminare
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Quantità 25/Pk., 100/Cs.
Tipo di imballaggio Individual Paper/Plastic Wrap
Volume (sistema metrico) 50 mL
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.