Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tipo di imballaggio:
Bulk packed, 25/bag
Bulk packed, 50/bag
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™. Queste precise pipette in plastica monouso vengono fornite con tappo e sterilizzate.
- Sterility assurance level (SAL) of 10-6
- 100% virgin polystyrene for maximum clarity
- Certified non-pyrogenic
- Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
- Non-dripping tip for pipette precision
- Color-coded packaging for ease in sorting and selecting the correct size
- Packaging options that accommodate every lab
- Individually wrapped; paper/plastic or plastic film; peel or pop through for easy opening
- Bulk packed for frequent use; reduces packaging waste
- Multiple sizes for use in a wide range of applications
Specifica
Specifica
| Spina aspiratore | Yes |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 25/Pk., 500/Cs. |
| Tipo di imballaggio | Bulk packed, 25/bag |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.