Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™.
61.90€ - 235.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13450287
|
Thermo Scientific™
170353 |
1 mL | Individual Paper/Plastic Wrap | N/A | ||||||
13470287
|
Thermo Scientific™
170354 |
2 mL | Individual Paper/Plastic Wrap | N/A | ||||||
13430287
|
Thermo Scientific™
170355 |
5 mL | Individual Paper/Plastic Wrap |
79.25€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
13440287
|
Thermo Scientific™
170356 |
10 mL | Individual Paper Wrap |
102.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
13424776
|
Thermo Scientific™
170357 |
25 mL | Individual Paper/Plastic Wrap | N/A | ||||||
13460287
|
Thermo Scientific™
170357 |
25 mL | Individual Paper/Plastic Wrap | N/A | ||||||
13420297
|
Thermo Scientific™
170358 |
50 mL | Individual Paper/Plastic Wrap | N/A | ||||||
13480287
|
Thermo Scientific™
170364 |
1 mL | Individual Plastic Wrap |
217.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13490287
|
Thermo Scientific™
170365 |
2 mL | Individual Plastic Wrap | N/A | ||||||
13400297
|
Thermo Scientific™
170366 |
5 mL | Individual Plastic Wrap | N/A | ||||||
13410297
|
Thermo Scientific™
170367 |
10 mL | Individual Plastic Wrap |
70.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
13430297
|
Thermo Scientific™
170368 |
25 mL | Individual Plastic Wrap |
115.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
13440297
|
Thermo Scientific™
170369 |
50 mL | Individual Plastic Wrap |
176.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13450297
|
Thermo Scientific™
170371 |
1 mL | Bulk packed, 50/bag | N/A | ||||||
13460297
|
Thermo Scientific™
170372 |
2 mL | Bulk packed, 50/bag | N/A | ||||||
13470297
|
Thermo Scientific™
170373 |
5 mL | Bulk packed, 25/bag |
172.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13480297
|
Thermo Scientific™
170374 |
10 mL | Bulk packed, 25/bag | N/A | ||||||
13400307
|
Thermo Scientific™
170376 |
50 mL | Bulk packed, 25/bag | N/A | ||||||
15101539
|
Thermo Scientific™
170360 |
5 ml | Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap | N/A | ||||||
15191529
|
Thermo Scientific™
170361 |
10 mL | Individual Paper/Plastic Wrap | N/A | ||||||
Descrizione
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™. Queste precise pipette in plastica monouso vengono fornite con tappo e sterilizzate.
Caratteristiche- 100% polistirene vergine per la massima trasparenza
- Con certificazione di apirogenicità
- Graduazioni con contrassegni di scala di facile lettura
- Puntale antigoccia per la precisione della pipetta
- Confezione con codifica a colori per facilitare l'ordinamento e la selezione del formato corretto
- Confezionate singolarmente; carta/plastica o pellicola in plastica; facile apertura a strappo o a perforazione
- Sfuse per un uso frequente e per ridurre gli sprechi di imballaggio
- Pipetta corta con design ergonomico, per l'uso sotto una cappa laminare
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Yes | |
Polystyrene | |
Sterile |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.