Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
178.00€ - 180.00€
Specifica
Colore | Transparent |
---|---|
Quantità | 10/pk., 10/cs. |
Tipo | Cryogenic Tube Storage Rack (w/Latch) |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12586528
|
Thermo Scientific™
331825 |
2 mL Cryogenic Tubes | For 2mL Cryobank, non-sterile |
180.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12596528
|
Thermo Scientific™
331826 |
5 mL Cryogenic Tubes | For 5mL Cryobank, non-sterile |
180.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12617316
|
Thermo Scientific™
331827 |
1 to 2 mL Cryogenic Tubes | For 1-2mL Standard Cryotubes, non-sterile |
178.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12556528
|
Thermo Scientific™
331828 |
3.6 to 5 mL Cryogenic Tubes | For 3.6-5mL Standard Cryotubes, non-sterile |
178.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes. Features a transparent cover with options for tubes of several sizes.
Ordering Information:
- Non-sterile
- Case of 10
Specifica
Transparent | |
10/pk., 10/cs. | |
Cryogenic Tube Storage Rack (w/Latch) |