Learn More
Thermo Scientific™ Nuts for Capillary GC Columns Connections
Use Thermo Scientific™ nuts with compatible ferrules to eliminate leaks and connect your capillary GC columns to your instrument.
50.75€ - 76.85€
Specifica
Tipo Capillary Column Nut
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15125256
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
35050458
Retaining Nut, Hexagonal, 1/4-in. (M6) for GC capillary columns Trace 1300 Series GC (SSL, FID, NPD, TCD, ECD, FPD) and Agilent GC
50.75€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10157514
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
290BT239
Brass Nut For 15% Graphite/85% Vespel Ferrules Graphite/Vespel Ferrules
76.85€
pezzi 2
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ nuts with compatible ferrules to eliminate leaks and connect your capillary GC columns to your instrument. Thermo Scientific™ ferrules are available in three different materials - 100% Graphite, 15% Graphite / 85% Vespel, or SilTite Metal - and various dimensions to match your instrument and capillary column inner diameter. Use the nut that is compatible with your ferrule.
Specifica
Specifica
Capillary Column Nut