Learn More
Epredia™ Nylon Biopsy Bags
Ensure unrestricted fluid movement around tissue with Epredia™ Nylon Biopsy Bags.
135.00€ - 512.00€
Codice del prodotto | Marca | Size | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12066789
|
Epredia™
6774009 |
Medium | 1000/Pk. |
512.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12076789
|
Epredia™
6774010 |
Small | 1000/Pk. |
336.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12637946
|
Epredia™
6774011 |
Large | 500/Pk. |
350.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12657946
|
Epredia™
6774012 |
Medium | 200/Pk. |
135.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 04-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11932355
|
Epredia™
6774014 |
Small | 200/Pk. |
190.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 05-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12066699
|
Epredia™
6774015 |
Small | 500/Pk. |
255.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12056699
|
Epredia™
6774013 |
Medium | 500/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Reduce risk of small specimen loss
- Reduce reagent carryover and pressure artifact often found with sponges
- Remove specimen rapidly with convenient peel-open bag
Dimensions:
- Small Biopsy Bags measure 1.2 × 1.7 in. (31 × 43mm)
- Medium Biopsy Bags measure 1.8 × 2.6 in. (45 × 65mm)
- Large Biopsy Bags measure 3 × 3.5 in. (75 × 85mm)
Specifica
Biopsy Bag | |
Nylon | |
Blue |