Learn More
Cole-Parmer™ Fascette serracavi in nylon
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Red
White
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- These ties are injection-molded of 6/6 nylon, won’t corrode or stretch
- Easily apply ties by hand or use a tensioning tool (tool sold separately)
- Ties are UL-component recognized, and are self-extinguishing as per UL 94 Flam
- Class: V-2 (models 06830-85 and -95 have a UL flame rating of UL94-HB)
- All solid design cable ties (A, and E meet military specification MS3367 except the extra-heavy duty models (06830-42 and -99)
- Ties withstand temperatures to 85°C (185°F) and have a melting point of 257°C (495°F); except for barbed design cable ties which withstand temperatures to 75°C (167°F) and have a melting point of 218°C (425°F)
Specifica
Specifica
| Tipo | Fascette serracavi |
| Materiale | Nylon |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14 cm |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Certificazione/Conformità | Componente UL riconosciuto |
| Da utilizzare con (applicazione) | Semplice applicazione manuale delle fascette o tramite uno strumento di tensionamento |