Learn More
Masterflex™ Morsetti in Nylon per raccordi sanitari
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
Da 12,7 mm a 19,05 mm
Da 25,4 a 38,1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Maintain sanitary conditions with these clamps. Cole-Parmer™ Nylon Clamp for Sanitary Fittings feature excellent chemical resistance and low leachable characteristics.
- A basso rilascio
- Sterilizzato con ossido di etilene (ETO)
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon |
| Quantità confezione | 1 ciascuno |
| Larghezza (sistema metrico) | Da 25,4 a 38,1 mm |
| Product Type | Morsetto |