Learn More
Socorex™ Nylon Cleaning Brushes
23.90€ - 44.20€
Specifica
Product Type | Cleaning Brush |
---|---|
Bristle Material | Nylon |
Materiale maniglia | Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10753643
|
Socorex™
1.170.300 |
For self filling syringes Set |
44.20€
1 set |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10744633
|
Socorex™
1.170.301 |
For cleaning 0.3/0.5/1mL Self Filling Syringes |
44.20€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10559992
|
Socorex™
1.170.320 |
For cleaning 5/10/20mL self filling syringes |
23.90€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10029931
|
Socorex™
1.170.305 |
For cleaning 1/2/5mL self filling syringes |
44.20€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Cleaning Brush | |
Nylon | |
Plastic |