Learn More
Merck Nylon Net Filters, 0.45 μm
Hydrophilic nylon membrane
188.00€ - 269.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | 35.5 psi |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | Nylon |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10553562
|
Merck
HNWP02500 |
25 mm |
188.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10646721
|
Merck
HNWP04700 |
47 mm |
269.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Hydrophilic nylon membrane
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 μm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 μm.Our 5 μm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
- Wide range of pore sizes available
- Resistant to aggressive solvents
Applications: Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Specifica
Not Autoclavable | |
Screen Filter | |
0.45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophilic | |
100/Pk. | |
Hydrophilic |
35.5 psi | |
Nylon | |
Non-sterile | |
Clarifying aqueous or organic solutions prior to HPLC analysis. | |
100Pack | |
Filter Membranes |