Learn More
Azpack™ Fascetta in nylon non riapribile
Tie up and organize computer cables, wires and other items. Azpack™ Nylon Non-Releasable Cable Ties, 300 x 4.8mm will not unfasten once locking mechanism is engaged.
24.30€
Specifica
Tipo | Fascetta serracavi |
---|---|
Materiale | Nylon |
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 4.8 mm |
Dimensioni (L x P) | 300 x 4.8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11338093
|
Azpack™
11338093 |
Trasparente |
24.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Available in assorted sizes and colors.- Material - nylon
- Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
- Flammability rating UL94 class V2
Specifica
Fascetta serracavi | |
300 mm | |
300 x 4.8 mm | |
100/Pk. |
Nylon | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL 94 Classe V2 |