Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza con montatura in nylon/PC/TPR
Click to view available options
:
Trasparente
Descrizione
- The option of swapping the temples for an adjustable stra and foam seal
- Upper protection
- Panoramic vision
- Non-slip bridge
- Pivoting temples
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Standard europeo |
| Lens Coating | Antiappannamento, Antigraffio |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Occhiali di sicurezza |
| Include | Option of swapping temples for an adjustable strap and foam seal |
| N. per confezione | 1 ciasc. |
| Materiale del telaio | Nylon, Polycarbonate, TPR |