Learn More
Masterflex™ Nylon Sanitary Clamp Fittings
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura:
2 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Excellent chemical resistance
- Low leachable characteristics
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide (ETO) |
| Tipo | Sanitary Clamp |
| Materiale | Nylon |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tri-Clamp Fittings |
| Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura | 2 in. |
| Colore | White |