Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Scraper Spatula with Flexible Blade
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
34.29 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Short, comfortable handle and wide nylon blade make these scraper spatulas ideal for hard-to-clean containers
- Soft blade for greater flexibility
- Model 06266-10 has a rigid blade for increased strength
Specifica
Specifica
| Product Type | Scraper Spatula |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.5 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 11.43 cm |
| Materiale | Nylon |
| Lunghezza (sistema metrico) | 34.29 cm |