Learn More
Brady™ Fascette per cavi in nylon
Cable ties constructed of nylon.
Marca: Brady™ 196351
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Nylon
- 200 mm long
Specifica
Nylon | |
Red | |
200 x 3.6 mm |