Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, red, FEP coated, not suitable for desiccators
Seal is suitable for the tight sealing of flat flange vessels with annular groove.
46.05€ - 84.15€
Specifica
Materiale | Silicone, FEP |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Tight closure of flange vessels |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10180151
|
DWK Life Sciences
292223406 |
75 mm |
46.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10098240
|
DWK Life Sciences
292224608 |
110 mm |
55.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10029970
|
DWK Life Sciences
292225107 |
133 mm |
65.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12646203
|
DWK Life Sciences
292225707 |
157 mm |
71.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10613602
|
DWK Life Sciences
292226103 |
215 mm |
84.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Flat flange vessels are large-volume reaction vessels consisting of a lower part and a lid. These two parts are held together by a clamping ring. The red O-ring made of silicone is seamlessly coated with FEP and serves as an optimal seal for flat flange vessels with an annular groove. It prevents jamming of the ground surfaces between the base and the lid and is convincing due to its good elasticity in combination with outstanding chemical resistance.
- Accessories for flat flange vessels, comprising an elastic, silicone core with seamless FEP coating that encloses the ring
- The combination of these high-quality materials achieves good elasticity in conjunction with outstanding chemical resistance
Specifica
Silicone, FEP | |
1 Ea. | |
Tight closure of flange vessels |