Learn More
o-Toluidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11410154
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
o-Toluidine is used in the production of dyes, as a presumptive test for blood in forensic science. And it is also used in determination of glucose in biological materials, as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
o-Toluidine is used in the production of dyes, as a presumptive test for blood in forensic science. And it is also used in determination of glucose in biological materials, as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
Solubility
Soluble in water(15g/L).
Notes
Air & Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-53-4
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.156
Numero MDL MFCD00007730
InChI Key RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
IUPAC Name 2-methylaniline
SMILES CC1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Toluidine
Punto di fusione -24°C
Densità 1.004
Punti di ebollizione 199°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.572
Quantità 250 g
Numero UN UN1708
Beilstein 741981
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,9536
Informazioni di solubilità Soluble in water(15g/L).
Peso formulazione 107.16
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Toluidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: o-Toluidine