Learn More
o-Xylene, 99%
Codice prodotto. 11468700
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11468700
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11358.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
o-Xylene is widely used in the production of phthalic anhydride. It is also used in fuels as well as fuel additives. It can be used in the production of isophthalic acid and terephthalic acid. It is utilized in polyvinyl chloride production, alkyl resin and unsaturated polyester resins. It is also used as a solvent in paint, varnish, glue, printing ink, dyes and in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
o-Xylene is widely used in the production of phthalic anhydride. It is also used in fuels as well as fuel additives. It can be used in the production of isophthalic acid and terephthalic acid. It is utilized in polyvinyl chloride production, alkyl resin and unsaturated polyester resins. It is also used as a solvent in paint, varnish, glue, printing ink, dyes and in rubber.
Solubility
Miscible with ethanol, diethylether. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and strong acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-47-6
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008519
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC Name 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico o-Xylene
Punto di fusione -25°C
Densità 0.877
Punti di ebollizione 143°C to 145°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Indice di rifrazione 1.505
Formula lineare (CH3)2C6H4
Numero UN UN1307
Beilstein 1815558
Indice di Merck 14,10081
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,diethylether. Immiscible with water.
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: o-Xylene