Learn More
o-Xylene-d{10}, 98+% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15401457
Click to view available options
Quantità:
5 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico o-Xylene-d{10}
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 0.953 g/mL
Sensibilità Moisture
Quantità 5 g
CAS 56004-61-6
Punto di fusione -25°C
Punti di ebollizione 143°C to 145°C
Formula molecolare C8H10
Numero MDL MFCD00037698
Numero UN UN1307
Indice di Merck 14,10081
Sinonimo o-xylene-d10, 2h10-o-xylene, 1,2-dimethylbenzene-d10 99.5 atom % d, 1,2-xylene-d10, o-xylene-d10, 99 atom % d, bis 2 h? methyl 2 h? benzene, 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis trideuteriomethyl benzene
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C(=C1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriomethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 116.23
PubChem CID 91976
Peso formulazione 116.25
Percent Purity ≥98%