Learn More
Flaconi di tampone per la calibrazione del pH
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- pH buffer solutions allow the user to adjust their system to read accurate measurements
- Store buffers away from direct sunlight.
Order Info
Shipping weight: 1-1/4 lbs. (0.6kg).
Certifications
NIST traceable, Certified to NIST traceable standards.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Calibration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4.01 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Tipo di soluzione | pH Buffer |