missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oakton™ Testr PCTS 50 Waterproof Pocket pH/Cond/TDS/Salinity Tester

Great for water, wastewater, laboratory or plant use, these multiparameter testers feature long-life pH electrodes with a wide range of sample compatibility. Ideal for pH, conductivity, TDS, salinity, and temperature testing.

Marca:  Oakton™

Codice prodotto. 15949511

  • 359.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello

Includes: Protective plastic storage case, lanyard, and batteries.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Combine measurement capabilities of three testers in one convenient pocket-sized unit
  • Up to 3 point pH calibration with NIST or USA auto buffer recognition
  • Conductivity, TDS, and salinity feature auto ranging based on the concentration of your sample
  • Redesigned leakproof cap functions as a sample/calibration cup, hydrating cup, and stabilizing base to stand the meter upright

Servizi

1 Year

Specifica

Specifica

±1% full scale
±1% full scale
150+ hours
Up to 3 points
1
IP67
0 to 20.00 mS
0 to 10.00 ppt
0.01
Water quality testing, buffer and reagent production, electrochemistry
Membrane
Hold Data
Integral multiparameter probe
0.1 μS, 1 μS; 0.01 mS
Checkmark indicator
Automatic
5°C to 45°C
0.1°F/°C
±0.01
Yes
4 AAA Alkaline
3
Graphics, Dot Matrix 80 x 100 pixel
pH, Conductvity, TDS, Salinity, Temperature
-1 to 15
0 to 10.00 ppt
0°C to 60°C
Protective plastic storage case, lanyard, and 4 AAA batteries.
English
50 Series
Salinity: 0.10 ppt
0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
±0.9°F (0.5°C) from 32 to 122°F (0 to 50°C); ±1.8°F (1.0°C) from 122 to 140°F (50 to 60°C)
41°F to 113°F (ambient)
32°F to 140°F
1 Year
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato