Learn More
Oakton™ Waterproof Big Display pHTestr™ 30
Codice prodotto. 13444606
Click to view available options
Tipo:
pH Tester
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13444606
Marca: Oakton™ 3563430
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Versatile, compact design works in a field or laboratory setting.
  • Simultaneous pH and temperature display
  • °°
  • Suitable for most ASTM and EPA test procedures
  • Microprocessor-based, with accurate readings to 0.01pH
  • Replaceable double-junction electrode (S65290 or NC9830226) has extra reference gel for longer electrode life
  • Compensazione automatica della temperatura
  • Push-button three-point calibration
  • Auto buffer recognition: selectable buffer sets
  • Hold function; auto-off; error messages
  • Waterproof, dustproof and floatable; certifiable to IP67 standards
Order Info
  • Ordering Information
  • Meter dimensions: 6-1/2 in.H x 1-1/2 in. dia. (16.5 x 3.8cm). Shipping weight (meter only): 4.5 oz. (125g).
Warranty
One-year warranty.
Specifica
Include Meter, electrode, four 1.5V batteries, instructions
Precisione (Temperatura) ±°
Precisione (pH) ±
Da utilizzare con (applicazione) Hold function, auto-off, error messages, waterproof, dustproof and floatable
Measurement Modes pH
Calibrazione Automatic
Intervallo (pH) -1 to 15
Risoluzione (pH) 0,01
Calibration Points Da 1 a 3
Temperature Range (Metric) 0°C to 50°C
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Backlight Option None
Certificazione/Conformità USA, NIST
Protezione IP IP-67
Warranty 1 Year
Accuracy ±
Risoluzione 0.1pH
Range di rilevamento -1 to 15 pH
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH Tester
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Diametro (sistema imperiale) 1.5 in.
Diametro (sistema metrico) 3.8 cm