Learn More
Notrax Oct-O-Flex Beveled™ Stylish Outdoor Rubber Entrance Mat
The Oct-O-Flex Beveled™ outdoor rubber mat is known for its octagonal ring design with small drainage holes and smooth surface making this next generation mat EU compliant for public entrances and the ideal mat for wheeled access.
56.00€ - 210.00€
Specifica
Colore Black
Materiale Natural Rubber
Tipo Industrial and Commercial Matting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17762238
Vedere i documenti
Notrax
599B7090OB
90 cm 70 cm
56.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17742238
Vedere i documenti
Notrax
599B0035OB
150 cm 90 cm
117.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17752238
Vedere i documenti
Notrax
599B0046OB
180 cm 120 cm
210.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The Oct-O-Flex Beveled™ outdoor rubber mat is known for its octagonal ring design with small drainage holes and smooth surface making this next generation mat EU compliant for public entrances and the ideal mat for wheeled access (carts, wheelchairs, suitcases, etc)
  • Moulded edges on all four sides are bevelled to allow easy access onto the mat and prevent tripping
  • Made from a durable rubber compound that withstands the heaviest of foot traffic, Oct-O-Flex™ mats are easy to clean and practically weather proof
  • The Oct-O-Flex Beveled™ has excellent adherence and adapts to any surface while the raised studs underneath allow water to easily drain through, keeping the surface clean and dry
Specifica
Specifica
Black
Natural Rubber
Industrial and Commercial Matting