Learn More
Octamethylcyclotetrasilazane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11349235
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1020-84-4
Formula molecolare C8H28N4Si4
Molecular Weight (g/mol) 292.68
Numero MDL MFCD00046123
InChI Key FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetrazatetrasilocane
SMILES C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1
Specifica
Punti di ebollizione 224°C to 225°C
Materiale o nome chimico Octamethylcyclotetrasilazane
Punto di fusione 94°C to 98°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2923
Beilstein 976248
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Peso formulazione 292.68
Percent Purity 97%
Odore Ammonia-like
Sensibilità Moisture sensitive