Learn More
Macherey-Nagel™ Octyl Phase Polygosil™ C8
Marca: Macherey-Nagel™ 711310.100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
7 μm | |
Liquid Chromatography | |
Polygosil C8 Phases |
60 Å | |
100 g |