Learn More
Ofloxacin-d3, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15987392
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Forma fisica Solid
CAS 1173147-91-5
Formula molecolare C18D3H17FN3O4
Numero MDL MFCD09952265
Molecular Weight (g/mol) 364.39
Grado Analytical Standard
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 mg
Da utilizzare con (applicazione) Antibiotics