Learn More
OHAUS™ Defender 5000 Bench Scales with Rectangular Base
Portable scale for shipping and inventory.
Specifica
| Interfaccia di automazione | Ingresso RS232 ed esterno integrato /RS422/485 opzionale/relè CA opzionale/relè CC opzionale/secondo RS232 opzionale |
|---|---|
| Calibrazione | 1 kg/libbra al 100% |
| Certificazione/Conformità | EN60950, EN61326, FCC, CE, UL |
| Include | Alimentazione universale (100-240 V CA/50-60 Hz). |
| Requisiti elettrici | Da 100 a 240 V CA/da 50 a 60 Hz |
Requires: Sei batterie alcaline C. (Batterie NiMH ricaricabili come opzione.)
Descrizione
Ideale per pesatura ordinaria, applicazioni di base e spedizione, compresi conteggio dei pezzi, pesatura di controllo, pesatura in %, pesatura dinamica e funzione di mantenimento su schermo per la pesatura di grandi confezioni. Leggibilità precisa di 0.005 libbre (0.002 kg).
- Precablato e completamente assemblato
- Impostato e calibrato in fabbrica
- Display LCD regolabile, con retroilluminazione che agevola la leggibilità, da 1 pollici (2.5 cm) con tre LED di pesatura di controllo
- Comprende una piattaforma in acciaio inox con piedi di livellamento e bolla livella, colonna di fissaggio indicatori e indicatore T51P con alimentazione e cavo di linea
- Cinque unità di pesatura selezionabili (g, kg, libbre, once, libbre once) e unità personalizzate definite dall'utente
- Funzione di peso netto/peso lordo/tara
- Il timer per lo spegnimento automatico riduce il consumo della batteria
- Interfaccia RS-232-C bidirezionale
- Utilizzabile con batterie o CA
Service Plan
Contratto di assistenza disponibile.
Certifications
CE marked; UL listed; CSA listed.
Specifica
| Ingresso RS232 ed esterno integrato /RS422/485 opzionale/relè CA opzionale/relè CC opzionale/secondo RS232 opzionale | |
| EN60950, EN61326, FCC, CE, UL | |
| Da 100 a 240 V CA/da 50 a 60 Hz | |
| Da 50 a 60 Hz | |
| in 2 secondi | |
| Da -10 a 40 °C | |
| Platform (LxW): 55.0 x 42.9cm (21.7 x 16.5 in.) |
| 1 kg/libbra al 100% | |
| Alimentazione universale (100-240 V CA/50-60 Hz). | |
| Grammi, chilogrammi, once, libbre, tonnellate metriche, personalizzate | |
| Plastica ABS, acciaio inox, alluminio | |
| Da 14 a 104 °F | |
| Da 100 a 240 V |