Learn More
OHAUS™ Explorer™ Analytical Balances
Codice prodotto. 15369032 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
320 g
Leggibilità:
0.0001 g
Modello:
EX124/AD
EX224/AD
EX324/AD
Tempo di stabilizzazione:
≤2 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15369032
Marca: OHAUS™ 30061977
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Explorer risen to the next level of ingenuity; expanding on its modern features and design to offer unmatched functionality.
  • Ampio display touch-screen a colori
  • Software applicativo con interfaccia a icone dotato di 14 esclusive modalità applicative
  • Visualizzazione angolare regolabile a 3 livelli
  • Specifiche per linearità e ripetibilità ottimizzate di recente
  • Filtraggio vibrazioni potenziato per una migliore stabilità della bilancia
  • Tutti i modelli sono dotati di serie di calibrazione interna automatica AutoCal™
  • Impostazioni di filtraggio 3 x 3 che assicurano risultati di pesatura veloci e stabili
  • Base e display separati per la massima flessibilità in qualsiasi area
  • I modelli con copertura isolano la camera di pesatura per migliorare i risultati di velocità e stabilità, offrendo al contempo la massima accessibilità alla camera di pesatura mediante gli sportelli laterali montati in alto o il versatile sportello superiore ribaltabile o scorrevole
  • L'accesso a mani libere è disponibile con gli sportelli laterali automatizzati opzionali
  • Porte di comunicazione di facile accesso (USB, RS232) e 3°slot per porta di comunicazione (Ethernet o 2a RS232)
  • GLP e GMP con data e ora, trasferimento diretto dei dati
  • Base metallica, involucro superiore in ABS, bacinella in acciaio inox, copertura in vetro con sportello ribaltabile, coperchio sostituibile
  • Copertura a 3 sportelli con pannelli amovibili sui modelli da 0.1 mg e 1 mg con copertura leggera
  • Display a design modulare con angolazione regolabile (con attacco su base, parete o torre opzionale)
  • Calibrazione interna automatica AutoCal
  • Funzione di indicazione del livello con spia
  • Impostazioni per ambiente e stampa automatica selezionabili
  • Gancio integrato per pesata da sotto
  • Coperchio protettivo
  • Interruttore di blocco software
  • Display touch-screen VGA a colori da 14.5 cm (diagonale) ad alta risoluzione con tastiera QWERTY e tastierino numerico e indicatore di capacità di pesatura
Applicazioni
Pesatura (17 unità + unità personalizzate), conteggio parti, pesatura percentuale, pesatura dinamica/di animali, controllo pesatura, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesatura differenziale, determinazione della densità, ritenuta del picco, costo ingredienti, regolazione pipetta, peso lordo/netto/tara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione Touchscreen
Certificazione/Conformità NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2,
Tipo di collegamento RS-232, USB, Optional Ethernet or 2nd RS232
Capacità 220 g
Tipo di display Display grafico a colori
Leggibilità 0.0001 g
Formato Grammi, milligrammi, chilogrammi, carati, once, on
Include Schermatura automatica a 3 sportelli, calibrazione
Linearità <±0.0002 g
Materiale Plastica ABS, acciaio inox, vetro
Modello EX224/AD
Ripetibilità <±0.0001 g
Dimensione campione 120 g
Deriva sensibilità 1.5 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione ≤2 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50 a 86 °F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia analitica
Larghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 9 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Altezza (sistema metrico) 35 cm
Profondità (sistema imperiale) 15.5 in.
Profondità (sistema metrico) 39.3 cm
Peso (sistema imperiale) 15.2 libbre
Peso (sistema metrico) 6.9 kg
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Amperaggio 0.6 A
Frequenza 50/60 Hz