Learn More
OHAUS™ Explorer™ Series Precision Balances
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
EX10201
EX10202
EX1103, with Draftshield
EX2202
EX223, with Draftshield
EX4202
EX423, with Draftshield
EX6201
EX6202
EX623, with Draftshield
Capacità:
220 g
420 g
620 g
1.1 kg
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
10.2 kg
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Tempo di stabilizzazione:
<1.5 sec.
<1 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Adattatore CA versatile con diversi tipi di spine per utilizzo in regioni diverse, piatto di pesata e supporto per piatto, manuale di istruzione multilingue con guida rapida, coperchio (solo display)
Prestazioni intelligenti
- Caratteristiche di linearità e ripetibilità ottimizzate garantiscono risultati accurati e ripetitivi
- L'eccellente filtraggio delle vibrazioni fornisce stabilità alla bilancia in ambienti instabili
- Il sistema di calibrazione AutoCal completamente automatico™ calibra il sistema quando rileva una variazione di temperatura tale da influire sull'accuratezza di pesatura oppure ogni 11 ore; nessuna necessità di masse esterne
- Quattro sensori touchless per stampa, tara, calibrazione e altre funzioni selezionabili “a mani libere”; impediscono la contaminazione e il trasferimento di residui, migliorano l'efficienza della pesatura
- I sensori possono essere impostati per operazioni remote
- Display TFT da 5.7 pollici (145 mm) ad alta risoluzione
- Display touchscreen resistivo
- 14 Applicazioni personalizzabili integrate Funzionalità di pesata minima con avviso visivo
- Tastiera QWERTY e tastierino numerico per immissione di GLP/GMP e altri dati
- Gestione utenti con funzionalità di amministratore
- La funzione di comando alternativo RS232 (19-193-26) adatta la bilancia al software di acquisizione dati esistente
- Input esterno per operazioni di zero, tara o stampa tramite pedale esterno accessorio (19-193-28)
- Feedback acustico/visivo alla pressione dei pulsanti e controllo dello stato della pesata
- Indicatore di livello illuminato di facile lettura nella parte anteriore della bilancia
- Rotelle regolabili e facili da utilizzare per stabilizzare la bilancia
- Una schermata di guida alla stabilizzazione della bilancia consente di identificare le rotelle da regolare Funzione di trasferimento dati per l'esportazione diretta dei dati in Microsoft™ Excel™
- I messaggi contenenti istruzioni guidano l'utente attraverso il processo di pesatura
- Un menu di informazioni utente mostra le caratteristiche della bilancia disponibili
- Fino a 11 lingue disponibili
Design pratico
- Display a colori regolabile per una visualizzazione ottimizzata; separato dalla base di pesatura per garantire flessibilità nell'area di lavoro
- Facilità di accesso alle porte USB e RS232 standard (terza porta opzionale disponibile)
- L'uscita per cavo sul lato destro e sinistro consente un'installazione personalizzata
- Il paravento senza telaio con apertura ribaltabile consente l'accesso diretto alla camera di pesata
- 6.3 x 9.4 pollici (160 x 240 mm) Accesso laterale per inserimento e rimozione di grandi oggetti
- Il vetro con rivestimento antistatico aiuta a dissipare le cariche elettrostatiche che potrebbero influenzare negativamente i risultati
- Gli sportelli laterali scorrono su cuscinetti montati nella parte superiore limitando potenziali blocchi
- Pannelli in vetro rimovibili e fondo in acciaio inox per una semplice pulizia
- Montaggio a torretta e a parete per installazioni modulari
- Il design della base QuadraStance™ presenta quattro rotelle regolabili per un'eccellente stabilità
- Struttura inferiore in resistente metallo pressosfuso
- Sistema di gestione cavi
- Pesata - Consente di determinare il peso degli articoli nell'unità di misura selezionata; è disponibile anche la funzionalità di pesata minima
- Pesata percentuale - Consente di calcolare il peso di un campione sotto forma di peso di riferimento prestabilito
- Pesata dinamica - Consente di pesare un carico instabile; la bilancia calcola una media di pesi in un periodo di tempo
- Totalizzazione - Consente di calcolare il peso complessivo di più articoli; il totale cumulativo può superare la capacità della bilancia
- Pesata differenziale - Consente di memorizzare i pesi dei campioni e calcolare la differenza tra i pesi iniziali e i pesi finali
- Memorizzazione del valore di picco - Consente di acquisire e memorizzare il peso più alto in una serie di pesate; vengono acquisiti pesi sia stabili sia instabili
- Conteggio dei pezzi - Consente di contare i campioni con peso uniforme; è possibile scegliere tra: Conteggio standard, Controllo conteggio o Conteggio a riempimento
- Regolazione della pipetta - Consente di controllare i valori della pipetta mediante l'analisi del peso, con tabella della densità dell'acqua integrata
- Controllo peso - Consente di confrontare il peso di un campione rispetto a limiti target; è possibile scegliere tra: Standard, Peso nominale o Percentuale del peso nominale
- Riempimento - Consente il riempimento di un contenitore fino a un peso target; la barra di avanzamento mostra il livello di riempimento
- Formulazione - Per la realizzazione di composti o ricette; il numero di componenti può variare da due a 99
- Determinazione della densità - Consente di determinare la densità di solidi più densi dell'acqua, solidi meno densi dell'acqua, liquidi o materiali porosi
- Determinazione del costo degli ingredienti - Consente di determinare il costo di formulazioni o ricette in base al costo/la quantità noti di componenti o ingredienti
- SQC - Consente di monitorare e/o controllare i processi per eliminare condizioni di riempimento insufficiente o eccessi
Order Info
Accessori opzionali
- Supporto a torre per display
- Cavo di prolunga terminale
- Kit per la determinazione della densità
- Kit per protezione anticorrente (bilance per 0.01g e 0.1g)
- Dispositivo di sicurezza -01
- Cavo di interfaccia, USB (tipo da A a B)
- Kit RS232 secondario
- Kit Ethernet
- Kit pedale
- Stampa termica compatta
- Stampante a impatto compatta ad aghi
- Adattatore e cavo stampante RS232
- Cavo RS232, cavo per PC a 25 pin
- RS232, PC a 9 pin
Certifications
CE, FCC, Industry Canada, cULus, cCSAus, NRTL; C Tick; CB Scheme
Warranty
Due anni (USA e Canada)
Specifica
Specifica
| Interfaccia di automazione | Touch screen con QWERTY virtuale e tastierini nume |
| Certificazione/Conformità | CE, FCC, cULus, CCSAUS, NRTL, C Tick, schema CB |
| Tipo di collegamento | RS-232, USB |
| Capacità | 2.2 kg |
| Tipo di display | TFT |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Formato | Grammi, milligrammi, chilogrammi, carati, once, on |
| Include | Adattatore CA switching con spine di più tipi per |
| Livellamento | Automatico |
| Linearità | ± 0.02 g |
| Show More |