Learn More
OHAUS™ Bilance Harvard Trip
Codice prodotto. p-2365532 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Calibrazione:
10 x 0.1g (top beam), 200 x 10g (bottom beam)
10 x 0.1 g (asta superiore), 200 x 10 g (asta infe
Modello:
1550-SD
1560-SD
Tipo:
Bilancia a doppio piatto Harvard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10521222
Marca: OHAUS™ 80000005
Ideal for comparative weighing programs and centrifuge tube balancing. OHAUS Harvard Trip Balances employ a two-pan design based on the classic Roberval balance principle. They are commonly used to determine the difference in mass between two objects, rather than their absolute value.
Le caratteristiche standard comprendono
  • Masse scorrevoli integrate
  • Smorzamento magnetico
  • Piattaforma di pesata in acciaio inox
Specifiche
  • Dimensioni piatto: 6 pollici (15.2 cm) di diametro
  • Risoluzione: 0.1 g
  • Capacità: 70.54 once (2000 g)
  • Braccio superiore: 10 × 0.1 g
  • Braccio inferiore (escluso modello a braccio singolo): 200 × 10 g
Order Info
È possibile raggiungere una pesatura fino a 2000°g utilizzando un set massa di calibrazione (S40214A, S40215A).
Warranty
Cinque anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 15.2 cm
Profondità (sistema imperiale) 9.44 in.
Calibrazione 10 x 0.1g (top beam), 200 x 10g (bottom beam)
Profondità (sistema imperiale) vasca 5.9 in.
Profondità (sistema metrico) 22.8 cm
Profondità (sistema metrico) vasca 15 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.29 in.
Altezza (sistema metrico) 24.1 cm
Include Double beam with 225g tare 2000g capacity with optional weight set
Modello 1560-SD
Materiale Acciaio inox
Larghezza (sistema imperiale) 5.51 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Warranty 5 anni
Linea di prodotti Harvard Trip
Capacità 4.4 lb., 2 kg
Leggibilità 0.100000 g
Descrizione Mechanical Scale, 1560-SD
Lingue English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Tipo di display Analog
Tipo Bilancia a doppio piatto Harvard