Learn More
OHAUS™ Triple Beam Balances
Accurate, rugged and dependable. OHAUS Triple Beam Balances have stainless-steel weighing pans and bearing covers which prevent rust and corrosion.
318.00€ - 508.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 15.2 cm
Profondità (sistema imperiale) 9 in.
Profondità (sistema metrico) 22.86 cm
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Visualizza altre specifiche
Allerta:
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO (1). Parti minute. Non destinate a bambini di età inferiore a 3 anni.
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Modello Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
10458701
Vedere i documenti
OHAUS™
80000011
710-00 Acciaio inox
328.00€
Pezzo
10772573
Vedere i documenti
OHAUS™
80000013
760-00 Acciaio inox
390.00€
Pezzo
10551792
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
OHAUS™
80000012
750-S0 Acciaio inox
318.00€
Pezzo
10199451
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
OHAUS™
80000006
Da 1650 a 00 Acciaio inox
508.00€
Descrizione
  • Bilancieri microfusi e tacche profonde nei bracci per valori sempre accurati
  • Fili lama molati con precisione e cuscinetti in agata auto-allineanti per la massima sensibilità e riproducibilità
  • Accurate, con tempi di risposta rapidi
  • Lo smorzamento magnetico riduce al minimo l'oscillazione
  • La base in zinco pesante non si ribalta facilmente come l'alluminio pressofuso
Specifiche
  • Capacità: 610 g (2610 g con pesi ad attacco)
  • Leggibilità: 0.1 g
  • Braccio anteriore: 10 × 0.1 g
  • Braccio centrale: 500 × 100 g
  • Braccio posteriore: 100 × 10 g
  • Quadrante e Vernier (solo modello Dial-O-Gram™): 10 × 0.1 g
  • Dimensioni piatto: diametro 6 pollici (21.2 cm)
  • Dimensioni: 18L × 12P × 9 pollici A (45.7 × 30.5 × 22.3cm)
Il modello Dial-O-Gram include funzioni avanzate
  • Lettura diretta con quadrante e
  • Vernier per risultati di pesatura più velociIl braccio di tara consente di bilanciare contenitori fino a  225g
  • L'aggiunta di accessori asta e pinza (S40022B) consente di determinare il peso specifico 
Asta e pinza per peso specifico
  • Per sospendere la bilancia sopra la base del tavolo per misurare il peso specifico.
Poly Scoop and Counterweight
  • Ideal for retaining all of the object being weighed
  • Counterweight returns balance to zero when nothing but the scoop is on the platform
  • Stainless-steel scoop and counterweight feature heavy-duty construction for long wear
Note
S40028 features a plastic container
Warranty
Cinque anni
Specifica
Specifica
6 in.
9 in.
12 in.
18 in.
5 anni
15.2 cm
22.86 cm
30.48 cm
45.72 cm
1.34 libbre, 0.61 kg