Learn More
Thermo Scientific™ Oil-Free Vacuum Pumps for Vacuum Concentrators
Codice prodotto. p-4528998 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
EFTE/PFA 4-headed Vacuum Pump
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10543234
Marca: Thermo Scientific™ OFP400230
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eliminate oil mist vapors with these quiet-running, chemical resistant, oil-free pumps, designed for a wide variety of laboratory applications.
Eliminate oil mist vapors with Thermo Scientific™ Oil-Free Vacuum Pumps for Vacuum Concentrators, designed for a wide variety of laboratory uses. These quiet-running pumps are highly chemical resistant, and do not require oil to operate.
  • Small footprint
  • Four-headed design with chemically resistant solid ETFE and PFA heads
  • Easily connects to any Thermo Scientific™ SpeedVac™ system
  • Recommended for use with acidic environments such as HCl, TFA, Acetic and Formic Acids as well as organic solvents
  • Comes complete with ANT100 Post Trap for adding trapping and neutralizing solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EFTE/PFA 4-headed Vacuum Pump
Tipo Oil-Free Vacuum Pump
Cilindrata 36L/min. at 60Hz
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Concentrator
Vuoto max 0.6 torr (0.75 mbar)
Dimensioni (L x P x A) 15 x 8 x 18 in. (390 x 210 x 460 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 390 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Altezza (sistema imperiale) 18 in.
Altezza (sistema metrico) 460 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 49.5 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 22.5 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz