Learn More
Okadaic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10534531
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Okadaic acid
Nota nome 98%
CAS 78111-17-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 164.0°C to 166.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula molecolare C44H68O13
Numero MDL MFCD00083455
Quantità 0.1 mg
Indice di Merck 15, 6911
Sinonimo okadaic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol, ethanol
InChI Key QNDVLZJODHBUFM-ZJOMISMMSA-N
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)O)O)O)C)O)O
IUPAC Name (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E)-4-[(2R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hydroxy-2-[(1S,3S)-1-hydroxy-3-[(2R,3R,6S)-3-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]butyl]-3-methylidenespiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolane]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-11-hydroxy-4-
Molecular Weight (g/mol) 805.02
PubChem CID 131839562
Peso formulazione 805.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Okadaic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.