Learn More
Olive Oil, Pure, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
Colore | Yellow |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 2.5 L |
Forma fisica | Viscous Liquid |