Learn More
Olive Oil, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10396330
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Identificatori chimici
CAS 8001-25-0
Numero MDL 131764
Specifica
Punto di fusione 0°C
Colore Yellow
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Forma fisica Viscous Liquid