Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Marca:  Diba 006FR-50-10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11000kg
Codice prodotto. 15855544
  • dietro preventivo / pezzi 20
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct frit
Specifica
Specifica
Chromatography Column Assemblies
10 μm
50 mm
Replacement Chromatography Frit
PTFE
Universal
1.9 in.