Learn More
B Braun™ Siringa monouso Luer-Lock centrico in tre pezzi Omnifix™ Solo
Features smooth plunger action and double-seal stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-Piece Syringes are designed for consistent performance.
Marca:  B Braun™ 4617207V
Codice prodotto. 10038071
  • 284.00€ / pezzi 100
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High visibility; transparent barrel with permanent bold graduations
  • Secure backstop to prevent accidental plunger withdrawal
  • Double seal stopper prevents medication leakage
  • Large, stable finger grips
  • Components do not contain DEHP, PVC, or other rubber tree latex
  • Disposable
  • Piston with double sealing ring provides slow aspiration and injection
Specifica
Specifica
EN ISO 7886-1, ISO 10993 risp. DIN EN 30993
Natural
Per aspirazione lenta e iniezione
Siringa attacco centrico Luer Lock a 3 parti
1 ml
20 mL
Polyisoprene Rubber (Tip), Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Graduazione nera ad alto contrasto
Confezione da 100
Luer Lock centrico