Learn More
B Braun™ Siringa monouso Luer-Lock centrico in tre pezzi Omnifix™ Solo
Features smooth plunger action and double-seal stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-Piece Syringes are designed for consistent performance.
6.00€ - 284.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 7886-1, ISO 10993 risp. DIN EN 30993 |
---|---|
Materiale | Polyisoprene Rubber (Tip), Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger) |
Colore | Naturale |
Descrizione | Graduazione nera ad alto contrasto |
Da utilizzare con (applicazione) | Per aspirazione lenta e iniezione |
Produktcode | Marke | Volume (sistema metrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volume (sistema metrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10179411
|
B Braun™
4617100V |
10 mL |
96.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10038071
|
B Braun™
4617207V |
20 mL |
284.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10119350
|
B Braun™
4617509F |
50 mL |
6.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Beschreibung
- High visibility; transparent barrel with permanent bold graduations
- Secure backstop to prevent accidental plunger withdrawal
- Double seal stopper prevents medication leakage
- Large, stable finger grips
- Components do not contain DEHP, PVC, or other rubber tree latex
- Disposable
- Piston with double sealing ring provides slow aspiration and injection
Spezifikation
EN ISO 7886-1, ISO 10993 risp. DIN EN 30993 | |
Naturale | |
Per aspirazione lenta e iniezione | |
Siringa attacco centrico Luer Lock a 3 parti | |
Luer Lock centrico | |
Sì |
Polyisoprene Rubber (Tip), Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger) | |
Graduazione nera ad alto contrasto | |
Sì | |
Sì | |
Sì |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 60 mesi