Learn More
Fisherbrand™ omniPAGE Blot Insert for omniPAGE Blot MaxiWAVE Vertical Electrophoresis System
Ensures to maintain even contact between the gel and membrane.
Marca:  Fisherbrand™ VS20BI
Codice prodotto. 12328037
  • 453.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Used for Western blotting of proteins
  • Cassettes open architecture ensures the maximum blot area allowing direct transfer of current
Specifica
Specifica
OmniPAGE Blot MaxiWAVE System
Blot Insert
Three cassettes and 12 fibre pads