Learn More
Ondansetron hydrochloride dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15678715
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103639-04-9
Formula molecolare HCl·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 365.85
InChI Key BGGIFKYQGVGSIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl methyl-4h-carbazol-4-one hydrochloride; gr 38032f; ondansetron hydrochloride
PubChem CID 71317260
IUPAC Name chlorine;9-methyl-3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one;dihydrate
SMILES CC1=NC=CN1CC2CCC3=C(C2=O)C4=CC=CC=C4N3C.O.O.[Cl]
Specifica
Materiale o nome chimico Ondansetron hydrochloride dihydrate
Punto di fusione 178.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 365.85
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ondansetron hydrochloride dihydrate, 98%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ondansetron hydrochloride dihydrate