Learn More
Thermo Scientific™ ONE Broth-Salmonella Base
Enrich and recover Salmonella spp. in a single step with Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella Base.
580.00€ - 4920.00€
Specifica
Content And Storage 10°C to 30°C
Descrizione ONE Broth-Salmonella Base
Forma Powder
Product Type Dehydrated Culture Media
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15832347
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CM1091T
5 kg
4920.00€
5kg
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13285919
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CM1091B
500 g
580.00€
500g
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enrich and recover Salmonella spp. from food samples in a single step with Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Broth-Salmonella Base, when prepared with Thermo Scientific Oxoid ONE Broth-Salmonella Selective Supplement (SR0242).
ONE Broth-Salmonella Base is a highly nutritious and selective medium that allows recovery of Salmonella species within 16 to 20 hours. ONE Broth-Salmonella Base requires only a single enrichment medium step. When followed by inoculation onto Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella Agar and the Thermo Scientific Oxoid Salmonella Latex Test, it forms the Oxoid™ Salmonella Precis™ method which reduces time to result over conventional culture methods. The Oxoid Salmonella Precis method is AFNOR validated.
Specifica
Specifica
10°C to 30°C
ONE Broth-Salmonella Base
Powder
Dehydrated Culture Media
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years