Learn More
Hamilton™ One Hub Assembled
One Hub Assembled with 24 in. of Tubing 22 gauge
Marca:  Hamilton™ 8892-01
Codice prodotto. 11543114
  • 137.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Specification Sheet
Fitting MaterialCTFE
Tubing MaterialPTFE
Gauge22 gauge
Length24 inches
Sales Quantity1 each
Fitting Type1/4 in.-28
Number of Hubsone
Specifica
Specifica
1/4 in.-28 in.
24 in.