Learn More
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Codice prodotto. 10233263 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10233263
Marca: Memmert™ ONE22
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ ONE™ Oil Baths offers multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
Specifica
Tipo di unità di controllo Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Capacità (sistema metrico) 22 L
Certificazione/Conformità CE, VDE, GS
Display Digital LED
Da utilizzare con (applicazione) For mining, food and beverage, temperature control
Materiale Stainless Steel
Modello ONE 22
Temperatura massima (sistema metrico) 200°C
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Lunghezza (sistema metrico) 578 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 350 mm
Larghezza (sistema metrico) 436 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 290 mm
Altezza (sistema metrico) 296 mm
Altezza (sistema metrico) interno 220 mm
Depth (Metric) Interior 350 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 20 kg
Peso (sistema metrico) 16 kg
Tensione 230 V
Wattage 2 w
Frequenza 50/60 Hz