missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Medical Mask with Visor and Foam Band

This medical mask provides an anti-glare visor with a foam band to prevent glasses from fogging.

Marca:  Kolmi Hopen™ M34101MNV-30

Codice prodotto. 17750199

  • 41.85€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 02-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Comfortable and resistant non-woven fabric
  • Protection against human liquids under a pressure of 16 kPa
  • Anatomical folding reduces exposure to face
  • Integrated nose piece and anti-reflective band to reduce glare
  • Fiberglass-free filter
  • Produced in ISO 8 clean room (particulate control and microbiological)
  • Transparent polyester visor with anti-fog treatment on both sides
Specifica

Specifica

Blue
Polypropylene
(EU) 2017/745, ISO 9001, ISO 13485, EN 14683
Medical
25 Pk.
Ties
175 x 95 mm
Single-use
Yes
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali