Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Mask with Ties and Polypropylene Interior Layer
Tie-on medical masks for use in healthcare setting.
Marca:  Kolmi Hopen™ M21101-30
6.07 EUR valido fino al 2024-09-30
Usa il codice promo "21675" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17780179
  • 5.90€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 02-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High filtration media (polypropylene)
  • Layers (interior to exterior): thermobonded polypropylene, melt blown polypropylene, spunbonded polypropylene
  • Soft, non-woven mask ties and edges
  • Anatomical folding limits exposure to face
  • Integrated nose bar
  • Fiberglass-free filter
  • Produced in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Specifica
Specifica
White
Polypropylene
(EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Medical
Ties
Pleated
Single-use
50 Pk.