Learn More
Köttermann Open Tall Storage Cabinet
The open-front design of this Open Tall Storage Cabinet provides easy access to stored equipment and utensils.
Marca:  Köttermann 301-00018
Dettagli aggiuntivi : Peso : 106.43970kg
Codice prodotto. 17372079
  • 1623.34€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tall, slender design expands storage with a small footprint
  • Open front provides easy access to stored items
Specifica
Specifica
None
Storage
No
106.4 kg
None
Epoxy Coated
White
4
No
500 x 1200 x 1920 mm
None
Tall Storage
None
Steel